Merck
AMBH2D6FFA08
Ambeed, Inc.
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
247.06
Número MDL:
Iupac Name
3-(4-bromo-3-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H8BrFO2/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1,3,5H,2,4H2,(H,12,13)
Clave InChI
QOMIQOAKYSTKEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127425-80-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)