AMBH2D6FF159
Ambeed, Inc.
2-(Methoxymethyl)benzene-1,4-diamine
About This Item
Iupac Name
2-(methoxymethyl)-1,4-benzenediamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-11-5-6-4-7(9)2-3-8(6)10/h2-4H,5,9-10H2,1H3
Clave InChI
AVKBLCWBDLLVRL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)