Merck
AMBH2D6FEF0F
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1,3,5,10H,2,4,6H2
Clave InChI
OALXTMWCXNPUKJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13993-61-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)