Merck
AMBH2D6FEEB7
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2-methylphenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
236.54
Número MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2-methylphenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10BrN.ClH/c1-6-4-8(9)3-2-7(6)5-10;/h2-4H,5,10H2,1H3;1H
Clave InChI
UEKVTWPKBCLFKU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171381-49-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)