AMBH2D6FE2B1
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
About This Item
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]-4-piperidinol
Inchi Code
1S/C10H12F3N3O/c11-10(12,13)8-1-4-14-9(15-8)16-5-2-7(17)3-6-16/h1,4,7,17H,2-3,5-6H2
Clave InChI
QQWTYVSELDRYPM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)