Merck
AMBH2D6FDE2C
Ambeed, Inc.
1-Benzyl 3-methyl 4-oxopiperidine-1,3-dicarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
291.3
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl 3-methyl 4-oxo-1,3-piperidinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO5/c1-20-14(18)12-9-16(8-7-13(12)17)15(19)21-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,12H,7-10H2,1H3
Clave InChI
IMXBDLLIOVQVIF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/159299-93-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)