AMBH2D6FDE11
Ambeed, Inc.
1-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)propan-2-one
About This Item
Iupac Name
1-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetone
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-7(12)4-8-5-9(14-2)11(13)10(6-8)15-3/h5-6,13H,4H2,1-3H3
Clave InChI
JFWTZKQUFCDLNG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)