Merck
AMBH2D6FD4C0
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-cyclopentylacetic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.19
Número MDL:
Iupac Name
amino(cyclopentyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H13NO2/c8-6(7(9)10)5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)
Clave InChI
XBPKRVHTESHFAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933-95-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)