Merck
AMBH2D6FD4B6
Ambeed, Inc.
1-Methylpiperidine-3-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.65
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-methyl-3-piperidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h6H,2-5H2,1H3,(H,9,10);1H
Clave InChI
YUNAYYMTACPBTD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19999-64-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)