AMBH2D6FC7D3
Ambeed, Inc.
2-Amino-1-isopropylbenzimidazole
About This Item
Iupac Name
1-isopropyl-1H-benzimidazol-2-ylamine
Inchi Code
1S/C10H13N3/c1-7(2)13-9-6-4-3-5-8(9)12-10(13)11/h3-7H,1-2H3,(H2,11,12)
Clave InChI
UDJSHISPNDRJNE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)