AMBH2D6FC7CF
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic Acid
About This Item
Iupac Name
3-fluoro-5-(hydroxymethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7FO3/c9-7-2-5(4-10)1-6(3-7)8(11)12/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
IMJHSBTXOXRZBD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/816449-67-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)