AMBH2D6FC712
Ambeed, Inc.
Di(piperidin-1-yl)methanethione
About This Item
Iupac Name
di(piperidin-1-yl)methanethione
Inchi Code
1S/C11H20N2S/c14-11(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H2
Clave InChI
UOOSIBHMBCFJRY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1013-92-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)