Merck
AMBH2D6FBFB8
Ambeed, Inc.
Methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
191.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-cyano-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-9-5-7(6-11)3-4-8(9)10(12)14-2/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
JFCISGMVSHCQBL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/406719-76-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)