Merck
AMBH2D6FBF42
Ambeed, Inc.
2-Methyl-2-(quinolin-6-yl)propanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
215.25
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-2-(6-quinolinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C13H13NO2/c1-13(2,12(15)16)10-5-6-11-9(8-10)4-3-7-14-11/h3-8H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
ZPAJTGQVZLTFSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1022283-51-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)