Merck
AMBH2D6FBEA1
Ambeed, Inc.
4-Cyano-1H-indole-6-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
186.17
Número MDL:
Iupac Name
4-cyano-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6N2O2/c11-5-7-3-6(10(13)14)4-9-8(7)1-2-12-9/h1-4,12H,(H,13,14)
Clave InChI
UEYYLWAXGUNAKY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1427502-44-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)