Merck
AMBH2D6FBBF3
Ambeed, Inc.
1-Bromo-2,4-dichloro-3-methylbenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.93
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2,4-dichloro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrCl2/c1-4-6(9)3-2-5(8)7(4)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
DGAYFCFQKDUHQN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127049-87-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)