Merck
AMBH2D6FB357
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidin-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Iupac Name
4,6-dichloro-5-fluoro-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H2Cl2FN3/c5-2-1(7)3(6)10-4(8)9-2/h(H2,8,9,10)
Clave InChI
PSEWFMLZDMIBMC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15598-33-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)