Merck
AMBH2D6FB302
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,2-difluoropropan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
111.09
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-2,2-difluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C3H7F2NO/c4-3(5,1-6)2-7/h7H,1-2,6H2
Clave InChI
IUZGHWSIJQTEAD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White or Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155310-11-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)