Merck
AMBH2D6F9B9C
Ambeed, Inc.
1-(tert-Butyl)-3-methoxybenzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.25
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-(tert-butyl)-3-methoxybenzene
Inchi Code
1S/C11H16O/c1-11(2,3)9-6-5-7-10(8-9)12-4/h5-8H,1-4H3
InChI key
IPGSPXKLIPOGON-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33733-83-4.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33733-83-4.html