Merck
AMBH2D6F9B67
Ambeed, Inc.
1-(2-Hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(2-hydroxy-3-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H7NO4/c1-5(10)6-3-2-4-7(8(6)11)9(12)13/h2-4,11H,1H3
Clave InChI
XQZGSPSZLMKODN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28177-69-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)