Merck
AMBH2D6F9A44
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (4-bromopyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-8-6-7(11)4-5-12-8/h4-6H,1-3H3,(H,12,13,14)
Clave InChI
IRRRVCLDPODLJG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/207799-10-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)