Merck
AMBH2D6F99B2
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,7-dimethylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-6-3-4-12-8(5-6)11-7(2)9(12)10(13)14/h3-5H,1-2H3,(H,13,14)
Clave InChI
BDKHWMQAUGGNAQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81438-53-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)