AMBH2D6F98DF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3,5-dimethylpiperazine-1-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 3,5-dimethyl-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-8-6-13(7-9(2)12-8)10(14)15-11(3,4)5/h8-9,12H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
NUZXPHIQZUYMOR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/639068-43-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)