Merck
AMBH2D6F8C91
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.73
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropyl(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;/h5-7,10H2,1-4H3;1H
Clave InChI
ZPISLPKNUNZUJQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1188263-67-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)