Merck
AMBH2D6F8C29
Ambeed, Inc.
Benzyl-PEG9-alcohol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
504.62
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-phenyl-2,5,8,11,14,17,20,23,26-nonaoxaoctacosan-28-ol
Inchi Code
1S/C25H44O10/c26-6-7-27-8-9-28-10-11-29-12-13-30-14-15-31-16-17-32-18-19-33-20-21-34-22-23-35-24-25-4-2-1-3-5-25/h1-5,26H,6-24H2
Clave InChI
GMSWKGHIOXBMJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/868594-48-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)