Merck
AMBH2D6F8B7F
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-chloro-6-methylphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
221.48
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-chloro-6-methylphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO/c1-4-2-5(9)3-6(8)7(4)10/h2-3,10H,1H3
Clave InChI
AAIDNHOUZKFBTC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54852-68-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)