AMBH2D6F8AD3
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
Iupac Name
4,5-dichloro-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c6-2-1-3(5(8)10)9-4(2)7/h1,9H,(H2,8,10)
Clave InChI
DMJZHAPAUCCCEW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)