Merck
AMBH2D6F8AA6
Ambeed, Inc.
4-Chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
212.66
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClO2S/c10-6-2-1-3-7-5(6)4-8(13-7)9(11)12/h1-4H,(H,11,12)
Clave InChI
IPAXPERGAMNMIJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23967-57-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)