Merck
AMBH2D6F887D
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.07
Número MDL:
Iupac Name
6-bromoisoquinoline-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6BrNO2/c11-8-2-1-6-5-12-9(10(13)14)4-7(6)3-8/h1-5H,(H,13,14)
Clave InChI
WXVPUINLXIXGEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416713-22-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1416713-22-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)