Merck
AMBH2D6F8861
Ambeed, Inc.
5-Chloro-1-methylindoline-2,3-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
195.6
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-1-methyl-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2/c1-11-7-3-2-5(10)4-6(7)8(12)9(11)13/h2-4H,1H3
Clave InChI
NJOPQQPDPYWFFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/60434-13-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)