AMBH2D6F8842
Ambeed, Inc.
(1-Methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
1-methyl-2-oxo-1,2-dihydro-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8BNO3/c1-8-3-2-5(7(10)11)4-6(8)9/h2-4,10-11H,1H3
Clave InChI
QIFVXSLMFCRLCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)