Merck
AMBH2D6F86AF
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5,6-dimethylnicotinonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
211.06
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-5,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-5-3-7(4-10)8(9)11-6(5)2/h3H,1-2H3
Clave InChI
NBTLTCYYIULTID-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/113124-06-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)