AMBH2D6F8613
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-chlorothieno[3,2-b]pyridine
About This Item
Iupac Name
3-bromo-5-chlorothieno[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C7H3BrClNS/c8-4-3-11-5-1-2-6(9)10-7(4)5/h1-3H
Clave InChI
QGZAMJYHCIHPCU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)