Merck
AMBH2D6F85FC
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-3-bromopyrrolidin-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
254.13
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-3-bromo-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C11H12BrNO/c12-10-6-7-13(11(10)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2
Clave InChI
JDALTJHKFDANJI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/77868-84-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/77868-84-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)