Merck
AMBH2D6F7E64
Ambeed, Inc.
3-Methylpyrrolidin-3-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
137.61
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-methyl-3-pyrrolidinol hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c1-5(7)2-3-6-4-5;/h6-7H,2-4H2,1H3;1H
Clave InChI
ZDVCDFWGMDLBMU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/921592-91-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)