Merck
AMBH2D6F7E12
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-methoxypyrazine-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
182.18
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 5-methoxy-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O3/c1-3-13-8(11)6-4-10-7(12-2)5-9-6/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
JTQJUMVUSYTYOF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54013-05-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54013-05-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)