AMBH2D6F7D9E
Ambeed, Inc.
(3-(2-Hydroxypropan-2-yl)phenyl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
3-(1-hydroxy-1-methylethyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO3/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)13/h3-6,11-13H,1-2H3
Clave InChI
GWCVKWLBDVTRQX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/955369-43-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)