Merck
AMBH2D6F71DA
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
172.23
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 1-allylhydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-5-6-10(9)7(11)12-8(2,3)4/h5H,1,6,9H2,2-4H3
Clave InChI
ZTWGIZOCAXOUOE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21075-86-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)