Merck
AMBH2D6F7162
Ambeed, Inc.
5-Chloro-2,3-dimethylpyrazine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.59
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2,3-dimethylpyrazine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-5(2)9-6(7)3-8-4/h3H,1-2H3
Clave InChI
MEWMQKSSLANHCR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59489-32-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)