Merck
AMBH2D6F6FD0
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-methoxy-1H-indazole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-5-methoxy-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-5-2-3-7-6(4-5)8(9)11-10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
HYFXBJKOXIFDNQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885519-30-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)