Merck
AMBH2D6F6C1B
Ambeed, Inc.
2,6-Dibromo-4-chloropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
271.34
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2,6-dibromo-4-chloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2Br2ClN/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H
Clave InChI
ZDPXTYKMHYSMQW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1196156-59-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)