Merck
AMBH2D6F6BC7
Ambeed, Inc.
2-(Ethoxycarbonyl)thiazole-4-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
201.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H7NO4S/c1-2-12-7(11)5-8-4(3-13-5)6(9)10/h3H,2H2,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
CDZCZDWBECKRKA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/911466-96-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)