Merck
AMBH2D6F5B33
Ambeed, Inc.
4-Bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
214.04
Número MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-fluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c1-5-2-7(9)8(10)3-6(5)4-11/h2-3H,1H3
Clave InChI
ULVCSNKNBWWEMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916792-15-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)