Merck
AMBH2D6F59C8
Ambeed, Inc.
2-(2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
197.14
Número MDL:
Iupac Name
(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c10-9(11)13-7-2-1-6(3-4-12)5-8(7)14-9/h1-2,5H,3H2
Clave InChI
OGDSGFSPCQGELG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68119-31-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)