Merck
AMBH2D6F598F
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4-dibromobenzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
293.94
Número MDL:
Iupac Name
methyl 2,4-dibromobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6Br2O2/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3
Clave InChI
SBKBVWPHNYFFCV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Yellow Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54335-33-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)