Merck
AMBH2D6F527C
Ambeed, Inc.
7-Fluoro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
165.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
7-fluoro-3,4-dihydro-2(1H)-quinolinone
Inchi Code
1S/C9H8FNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1,3,5H,2,4H2,(H,11,12)
Clave InChI
KUWDWKUKAVRBKW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4590-52-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)