AMBH2D6F521E
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((5-bromopyrimidin-2-yl)methyl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl (5-bromo-2-pyrimidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C10H14BrN3O2/c1-10(2,3)16-9(15)14-6-8-12-4-7(11)5-13-8/h4-5H,6H2,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
PJYCNAIIDIMDQQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1235451-38-3.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)