Merck
AMBH2D6F51F6
Ambeed, Inc.
(3-Amino-6-bromopyrazin-2-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
204.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
(3-amino-6-bromo-2-pyrazinyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H6BrN3O/c6-4-1-8-5(7)3(2-10)9-4/h1,10H,2H2,(H2,7,8)
Clave InChI
SWHROBJGQFGJRI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260880-59-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)