AMBH2D6F4D9F
Ambeed, Inc.
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O2/c8-4-1-3(9)2-5(10)6(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
SHCCCLQAWAYTLM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)