Merck
AMBH2D6F4B4D
Ambeed, Inc.
5-Phenyl-1H-imidazol-2-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.19
Número MDL:
Iupac Name
5-phenyl-1H-imidazol-2-amine
Inchi Code
1S/C9H9N3/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H3,10,11,12)
Clave InChI
NODFMZCEEBQXME-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6775-40-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)